Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472799 5 g 5g
15462799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15472799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66652.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2954-50-9 | Molecular Formula: C10H13N | Molecular Weight: 147.221 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2954-50-9
Formule moléculaire C10H13N
Poids moléculaire (g/mol) 147.221
Numéro MDL MFCD00045577
Clé InChI LCGFVWKNXLRFIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthylamine, 2-aminotetralin, 2-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-2-ylamine, chembl30294, 2-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 2-amino-tetralin, tetralin-2-amine
CID PubChem 34677
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-amine
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthylamine
Quantité 5 g
Beilstein 1102357
Poids de la formule 147.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide