Learn More
Bromhydrate de 1,2,3,4-tétrahydro-6,7-isoquinoléinediol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10761891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10761891 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10761891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 235060010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide
Note relative au nom 98%
CAS 52768-23-7
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H12NO2
Numéro MDL MFCD00078115
Quantité 1 g
Synonyme 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline-6,7-diol hydrobromide, norsalsolinol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol, bromide, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hcl, 6,7-dihydroxytetrahydroisoquinoline hydrobromide, 6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrobromide, 6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrobromide, 6,7-isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-, hydrobromide
Clé InChI MBFUSGLXKQWVDW-UHFFFAOYSA-O
SMILES OC1=CC2=C(C[NH2+]CC2)C=C1O
Nom IUPAC 6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-ium
Poids moléculaire (g/mol) 166.20
CID PubChem 2724460
Poids de la formule 246.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– À des fins de recherche uniquement
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.