Learn More
Acide 1,2,3,4-tétrahydro-6-quinoléinecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3,4-Tetrahydro-6-quinolinecarboxylic acid |
| CAS | 5382-49-0 |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C10H11NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00957087 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline-6-carboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro, maybridge3_004537, 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-carboxylic acid |
| Clé InChI | ARNALYPZOYPNAF-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |