Learn More
Acide 1,2,3,4-tétrahydro-β-carboline-1-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3,4-Tetrahydro-beta-carboline-1-carboxylic Acid |
| CAS | 6649-91-8 |
| Formule moléculaire | C12 H12 N2 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H12N2O2/c15-12(16)11-10-8(5-6-13-11)7-3-1-2-4-9(7)14-10/h1-4,11,13-14H,5-6H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)C1NCCc2c1[nH]c3ccccc23 |
| Nom IUPAC | acide 2,3,4,9-tétrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.24 |
| Poids de la formule | 216.0899 |