Learn More
1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348005 100 g 100g
11338005 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348005 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08143.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 91-21-4 | C9H11N | 133.19 g/mol
It is used as a reagent in the preparation of4-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxamides as antiproliferative tubulin inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif dans la préparation des 4-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)pipéridine-1-carboxamides comme inhibiteurs de tubuline antiproliférative.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 20 g/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protège de la chaleur. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-21-4
Formule moléculaire C9H11N
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Numéro MDL MFCD00006896
Clé InChI UWYZHKAOTLEWKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-azanaphthalene, unii-56w89fbx3e, chembl14346, 3,4-dihydro-1h-isoquinoline, tetrahydroisoquinolin
CID PubChem 7046
Nom IUPAC 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Point de fusion -30°C
Densité 1.049
pH 11
Point d’ébullition 232°C to 233°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.568
Quantité 100 g
Beilstein 116156
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 20g/L.
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté 97%