Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine |
| CAS | 2217-40-5 |
| Formule moléculaire | C10H13N |
| Numéro MDL | MFCD00001740 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | NC1CCCC2=C1C=CC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |