Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol |
| CAS | 529-33-9 |
| Formule moléculaire | C10H12O |
| Numéro MDL | MFCD00001739 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | OC1CCCC2=C1C=CC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.20 |
| Pourcentage de pureté | 97% |