Learn More
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-2-amine (> 80%), TRC
Code produit 30332311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332311 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332311 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB416240500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine
CAS 2954-50-9
Formule moléculaire C10H13N
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,10H,5-7,11H2
SMILES NC1CCc2ccccc2C1
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétrahydronaphhalène-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 147.22
Poids de la formule 147.1048