Learn More
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-2-amine (> 80%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine |
| CAS | 2954-50-9 |
| Formule moléculaire | C10H13N |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,10H,5-7,11H2 |
| SMILES | NC1CCc2ccccc2C1 |
| Nom IUPAC | 1,2,3,4-tétrahydronaphhalène-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.22 |
| Poids de la formule | 147.1048 |