Learn More
1,2,3,4-tétrahydronaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447167 250 g -
11437167 1000 g 1000g
11457167 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14962.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132.21 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, is used as an intermediate for organic synthesis, solvent. It is used as a solvent.It is also used for the laboratory synthesis of dry HBr gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2,3,4-tetrahydronaphtalène est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique et comme solvant. Il est utilisé comme solvant. Il est également utilisé pour la synthèse en laboratoire de gaz HBr sec.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Sensible à l’air et à la lumière. Sensible à la chaleur. Peut s’assombrir au stockage. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-64-2
Formule moléculaire C10H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.21
Numéro MDL MFCD00001733
Clé InChI CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
CID PubChem 8404
ChEBI CHEBI:35008
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Point de fusion -36°C
Densité 0.966
Point d’ébullition 206°C to 207°C
Point d’éclair 77°C (171°F)
Indice de réfraction 1.54
Quantité 250 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1446407
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9221
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 132.21
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene