Learn More
1,2,3,4-tétrahydronaphtalène, 98+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10423255 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10423255 10 L Tambour métallique 10L
10071550 1 L Flacon en verre 1L
10255430 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10423255 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146730100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00€
    440.00€ / 10L
    Économisez 39.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-64-2
Formule moléculaire C10H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.21
Numéro MDL MFCD00001733
Clé InChI CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
CID PubChem 8404
ChEBI CHEBI:35008
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -35.0°C
Densité 0.9730g/mL
Point d’ébullition 207.0°C
Point d’éclair 77°C
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Tambour métallique
Formule linéaire C10H12
Indice de réfraction 1.5400 to 1.5420
Quantité 10 L
Beilstein 05, IV, 1388
Fieser 01,1142
Merck Index 15, 9368
Gravité spécifique 0.973
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosité 2.2 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 132.2
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Pures