Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Reagent Grade, ≥97%, Honeywell™
Code produit 15638410 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 L
Conditionnement:
Stainless Steel Can
Conditionnement:
20L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15638410 20 L Stainless Steel Can 4L
15605580 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15638410 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 4564384L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 119-64-2
Formule moléculaire C10H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.21
Numéro MDL MFCD00001733
Clé InChI CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
CID PubChem 8404
ChEBI CHEBI:35008
Nom IUPAC 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Point de fusion -35°C
Couleur Incolore
Densité 0.973g/mL at 25°C
Point d’ébullition 207°C
Point d’éclair 71°C (159.8°F)
Spectre IR Conforms to structure
Conditionnement Stainless Steel Can
Indice de réfraction n20/D 1.541
Quantité 20 L
Numéro UN UN3082
Beilstein 1446407
Poids de la formule 132.2g/mol
Pourcentage de pureté ≥97%