Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Reagent Grade, 99%, Honeywell™
Tous les produits Solstice Research Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene |
| Point de fusion | -35°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.973g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 207°C |
| Point d’éclair | 71°C (159.8°F) |
| Spectre IR | Conforms to structure |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | n20/D 1.541 |
| Quantité | 1 L |
| Afficher plus |