Learn More
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459767 100 g 100g
11469767 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22750.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.60€
    41.65€ / 100g
    Économisez 4.95€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 635-46-1 | C9H11N | 133.19 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline is used as an antioxidant and corrosion inhibitor. It is an active component in various dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine est utilisée comme antioxydant et inhibiteur de corrosion. Il s’agit d’un composant actif dans divers colorants.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, l’éther, le disulfure de carbone et de nombreux solvants organiques. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 635-46-1
Formule moléculaire C9H11N
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Numéro MDL MFCD00006693
Clé InChI LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline
CID PubChem 69460
ChEBI CHEBI:213323
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Point de fusion ∼14°C
Densité 1.059
Point d’ébullition 248°C to 250°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.595
Quantité 100 g
Beilstein 116149
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether,carbon disulfide and many organic solvents. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté 99%