Learn More
1,2,3,4-tetraméthyl-1,3-cyclopentadiène, 85 %, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11964431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11964431 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11964431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 348070250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4249-10-9
Poids moléculaire (g/mol) 122.21
Clé InChI VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanocyclopentane, cyclopentyl cyanide, cyclopentane carbonitrile, cyclopentanenitrile, cyclopentyl nitrile, 1-cyanocyclopentane, cyclopentankohlenitrile, acmc-1aqy6, ksc238k0j, cyclopentanecarbonitrile
CID PubChem 77935
SMILES CC1=C(C)C(C)=C(C)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
Couleur Jaune
Densité 0.8080g/mL
Point d’ébullition 142.0°C
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H14
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4760
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.808
Nom IUPAC cyclopentanecarbonitrile
Poids de la formule 122.21
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.