Learn More
1,2,3,4-tetraméthyl-1,3-cyclopentadiène, 85 %, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10427782 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10427782 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10427782 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 348070050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
CAS 4249-10-9
Couleur Jaune
Densité 0.8080g/mL
Point d’ébullition 142.0°C
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H14
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4760
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.808
Synonyme 1,2,3,4-tetramethylcyclopentadiene, tetramethylcyclopentadiene, 1,2,3,4-tetramethyl-1,3-cyclopentadiene, tetramethyl cyclopentadiene, tetramethylcyclopentadiene, mixed isomers, pubchem15072, acmc-1an6q, 1,3-cyclopentadiene, tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethylcyclopenta-2,4-diene
Clé InChI VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C1)C)C)C
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétraméthylcyclopenta-1,3-diène
Poids moléculaire (g/mol) 122.21
CID PubChem 138163
Poids de la formule 122.21
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.