Learn More
1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31007616
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31007616 100 g
31007615 25 g
31001656 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31007616 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11149100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone
CAS 528-21-2
Formule moléculaire C8H8O4
Numéro MDL MFCD00002193
Quantité 100 g
SMILES CC(C1=CC=C(O)C(O)=C1O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Pourcentage de pureté 95%