Learn More
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-S-5-indacen-4yl-amine, TRC
Code produit 30405334
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30405334 2.5 g 2.50g
30393668 250 mg -
30404773 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405334 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2940502.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63089-56-5
Formule moléculaire C12 H15 N
Poids moléculaire (g/mol) 173.25
Nom IUPAC 1,2,3,5,6,7-hexahydro-s-indacen-4-amine
SMILES Nc1c2CCCc2cc3CCCc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,5,6,7-Hexahydro-S-5-indacen-4yl-amine
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H15N/c13-12-10-5-1-3-8(10)7-9-4-2-6-11(9)12/h7H,1-6,13H2
Poids de la formule 173.1204