Learn More
1,2:3,5-Di-O-isopropylidène-alpha-D-xylofuranose
Code produit 15477889
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15477889 1 g 1g
15487889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66505.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20881-04-3
Formule moléculaire C11H18O5
Poids moléculaire (g/mol) 230.26
Numéro MDL MFCD00063224
Clé InChI NKZDPBSWYPINNF-BZNPZCIMSA-N
Synonyme 1,2:3,5-di-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 1,2:3,5-di-o-isopropylidene-d-xylofuranose, 1,2:3,5-di-o-isopropylidene-a-d-xylofuranose, alpha-d-xylofuranose, 1,2:3,5-bis-o-1-methylethylidene, 1s,2r,6r,8r-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodecane, xylofuranose, 1,2:3,5-di-o-isopropylidene-, .alpha.-d, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2:3,5-bis-o-1-methylethylidene, 1,2,3,5-di-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 1-o,2-o:3-o,5-o-diisopropylidene-alpha-d-xylofuranose, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2,3,5-bis-o-1-methylethylidene
CID PubChem 30337
Nom IUPAC (3aR,4aR,8aS,8bR)-2,2,7,7-tetramethyl-4a,5,8a,8b-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[3,4]furo[1,3-d][1,3]dioxine
SMILES CC1(OCC2C(O1)C3C(O2)OC(O3)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2:3,5-Di-O-isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 230.26
Forme physique Poudre