Learn More
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-D-Ribofuranose, TRC
Code produit 30179187
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179187 1 g 1g
30179067 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2831001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13035-61-5
Formule moléculaire C13 H18 O9
Poids moléculaire (g/mol) 318.28
Synonyme β-D-Ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetate, Ribofuranose, tetraacetate, β-D- (8CI), β-D-Ribofuranose, tetraacetate (9CI), 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribose, 1,2,3,5-Tetraacetyl-β-D-ribofuranose, 1β-D-Tetraacetylribose, NSC 18738, Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, Tetraacetyl-β-D-ribofuranose
Nom IUPAC [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetyloxyoxolan-2-yl]methyl acetate
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-D-Ribofuranose
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
Poids de la formule 318.0951