Learn More
1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-méthyl-bêta-D-ribofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose |
| Point de fusion | 147°C to 163°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform or acetonitrile |
| Rotation optique | +70° (c=1 in Chloroform) |
| Poids de la formule | 580.58 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |