Learn More
1,2,3,5-Tétra-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranose, TRC
Code produit 30423112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423112 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423112 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2842201G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose
CAS 15397-15-6
Formule moléculaire C34 H28 O9
Quantité 1 g
Synonyme 1,2,3,5-Tetra-O-Benzoyl-2-C-Methyl-B-D-Ribofuranose
Formule InChI InChI=1S/C34H28O9/c1-34(43-32(38)26-20-12-5-13-21-26)28(41-30(36)24-16-8-3-9-17-24)27(22-39-29(35)23-14-6-2-7-15-23)40-33(34)42-31(37)25-18-10-4-11-19-25/h2-21,27-28,33H,22H2,1H3/t27-,28-,33+,34-/m1/s1
SMILES C[C@]1(OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)O[C@H](COC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
Nom IUPAC [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-tribenzoyloxy-4-méthyloxolan-2-yl]benzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 580.58
Poids de la formule 580.1733