Learn More
1,2,3,5-Tétra-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranose, TRC
Code produit 30408870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408870 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408870 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT28422025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose
CAS 15397-15-6
Formule moléculaire C34 H28 O9
Quantité 25 mg
Synonyme 1,2,3,5-Tetra-O-Benzoyl-2-C-Methyl-B-D-Ribofuranose
Formule InChI InChI=1S/C34H28O9/c1-34(43-32(38)26-20-12-5-13-21-26)28(41-30(36)24-16-8-3-9-17-24)27(22-39-29(35)23-14-6-2-7-15-23)40-33(34)42-31(37)25-18-10-4-11-19-25/h2-21,27-28,33H,22H2,1H3/t27-,28-,33+,34-/m1/s1
SMILES C[C@]1(OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)O[C@H](COC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
Nom IUPAC [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-tribenzoyloxy-4-méthyloxolan-2-yl]benzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 580.58
Poids de la formule 580.1733