Learn More
1,2,3,6-Tétrahydro-α,4-bis(p-méthoxyphényl)-1-méthyl-3-pyridineméthanol, TRC
Code produit 30411103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411103 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411103 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT11759050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,6-Tetrahydro-alpha,4-bis(p-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinemethanol
CAS 10185-04-3
Formule moléculaire C21H25NO3
Quantité 50 mg
Synonyme 1,2,3,6-Tetrahydro-α,4-bis(4-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinemethanol
Formule InChI InChI=1S/C21H25NO3/c1-22-13-12-19(15-4-8-17(24-2)9-5-15)20(14-22)21(23)16-6-10-18(25-3)11-7-16/h4-12,20-21,23H,13-14H2,1-3H3
SMILES OC(C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=CCN(C1)C)C3=CC=C(C=C3)OC
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)(4-(4-méthoxyphényl)-1-méthyl-1,2,3,6-tétrahydropyridin-3-yl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 399.44
Poids de la formule 399.18