Learn More
1,2,3-5Chlorure de benzothiadiazole--carbonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10456842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10456842 250 mg 250mg
10522832 1 g 1g
10001264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10456842 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09402CB
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 321309-32-4
Formule moléculaire C7H3ClN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 198.624
Clé InChI VOSTUOLSYXVSND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3-benzothiadiazole-5-carbonylchloride, benzo d 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride
CID PubChem 2735457
Nom IUPAC Chlorure de 1,2,3-benzothiadiazole-5-carbonyl
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)Cl)N=NS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2, 3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 198.63
Pourcentage de pureté 95%