Learn More
1,2,3-Benzotriazin-4(3H)one, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11478657
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11478657 5 g 5g
11488657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11478657 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19798.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1,2,3-benzotriazine-4(3H)one est utilisé pour préparer le 3-méthoxyméthyle-3H-benzo[d][1,2,3]triazine-4-one par réaction avec le diméthoxyméthane. De plus, il subit une condensation thermique avec des acides aminés alpha pour donner le 3H-1,4-benzodiazépine-(1H,4H)-2,5-diones En outre, il est utilisé comme réactif pour synthétiser les dérivés de 1,2,3-bBenzotriazine-4-one-arylpipérazine.
Solubilité
Soluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-16-4
Formule moléculaire C7H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 147.137
Numéro MDL MFCD00052387
Clé InChI DMSSTTLDFWKBSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 1,2,3-benzotriazin-4 1h-one, benzazimidone, benzazimide, 1,2,3-benzotriazin-4-ol, 4-ketobenzotriazine, benzoketotriazine, usaf ma-2, 3h-1,2,3-benzotriazin-4-one, 4-ketobenz-1,2,3-triazine
CID PubChem 7006
Nom IUPAC 1H-1,2,3-benzotriazine-4-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N=NN2
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)one
Point de fusion 222°C to 224°C
Quantité 5 g
Beilstein 124996
Informations sur la solubilité Soluble in most organic solvents.
Poids de la formule 147.14
Pourcentage de pureté 97%