Learn More
1,2,3-Benzotriazin-4(3H)one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11488657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488657 25 g 25g
11478657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11488657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19798.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1,2,3-benzotriazine-4(3H)one est utilisé pour préparer le 3-méthoxyméthyle-3H-benzo[d][1,2,3]triazine-4-one par réaction avec le diméthoxyméthane. De plus, il subit une condensation thermique avec des acides aminés alpha pour donner le 3H-1,4-benzodiazépine-(1H,4H)-2,5-diones En outre, il est utilisé comme réactif pour synthétiser les dérivés de 1,2,3-bBenzotriazine-4-one-arylpipérazine.
Solubilité
Soluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-16-4
Formule moléculaire C7H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 147.137
Numéro MDL MFCD00052387
Clé InChI DMSSTTLDFWKBSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 1,2,3-benzotriazin-4 1h-one, benzazimidone, benzazimide, 1,2,3-benzotriazin-4-ol, 4-ketobenzotriazine, benzoketotriazine, usaf ma-2, 3h-1,2,3-benzotriazin-4-one, 4-ketobenz-1,2,3-triazine
CID PubChem 7006
Nom IUPAC 1H-1,2,3-benzotriazine-4-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N=NN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)one
Point de fusion 222°C to 224°C
Quantité 25 g
Beilstein 124996
Informations sur la solubilité Soluble in most organic solvents.
Poids de la formule 147.14
Pourcentage de pureté 97%