Learn More
1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzazimide |
| CAS | 90-16-4 |
| Formule moléculaire | C7 H5 N3 O |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-one, Benzazimidone, 4-Ketobenztriazin |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5N3O/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10-9-7/h1-4H,(H,8,9,11) |
| SMILES | O=C1NN=Nc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 3H-1,2,3-benzotriazin-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.13 |
| Poids de la formule | 147.0433 |