Learn More
1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-one, TRC
Code produit 30341757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341757 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB20693025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzazimide
CAS 90-16-4
Formule moléculaire C7 H5 N3 O
Quantité 25 g
Synonyme 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-one, Benzazimidone, 4-Ketobenztriazin
Formule InChI InChI=1S/C7H5N3O/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10-9-7/h1-4H,(H,8,9,11)
SMILES O=C1NN=Nc2ccccc12
Nom IUPAC 3H-1,2,3-benzotriazin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Poids de la formule 147.0433