Learn More
Chlorhydrate de 1-(2,3-dichlorophényl)-4-(4-hydroxybutyl)pipérazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2,3-Dichlorophenyl)-4-(4-hydroxybutyl)piperazine Hydrochloride |
| CAS | 1797132-04-7 |
| Formule moléculaire | C14H21Cl3N2O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinebutanol Hydrochloride, 4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butan-1-ol Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H20Cl2N2O.ClH/c15-12-4-3-5-13(14(12)16)18-9-7-17(8-10-18)6-1-2-11-19;/h3-5,19H,1-2,6-11H2;1H |
| SMILES | Cl.OCCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 339.69 |
| Poids de la formule | 338.0719 |