Learn More
1-(2,3-Dichlorophényl)éthanone, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone |
| CAS | 56041-57-7 |
| Formule moléculaire | C8H6OCl2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2',3'-Dichloroacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10/h2-4H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| Nom IUPAC | 1-(2,3-dichlorophényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.04 |
| Poids de la formule | 187.9796 |