Learn More
1-(2,3-Dichlorophényl)éthanone, TRC
Code produit 30332485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332485 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332485 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB41938350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
CAS 56041-57-7
Formule moléculaire C8H6OCl2
Quantité 50 mg
Synonyme 2',3'-Dichloroacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
Nom IUPAC 1-(2,3-dichlorophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 189.04
Poids de la formule 187.9796