Learn More
1-(2,3-Dichlorophényl)pipérazine monochlorhydrate, 98+ %
Code produit 11389465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389465 25 g 25g
11399465 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389465 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18697.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Ce produit est destiné à des fins médico-légales et de recherche et il sʼagit dʼun intermédiaire de lʼaripiprazol.
Solubilité
Soluble dans lʼeau, le DMSO et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119532-26-2
Formule moléculaire C10H13Cl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 267.578
Numéro MDL MFCD00190238
Clé InChI CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,3-dichlorophenyl piperazine hydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazine monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl-piperazine hydrochloride, 2,3-dichlorophenylpiperazine hydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl-piperazine monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazinehydrochloride, piperazine, 1-2,3-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazine;hydrochloride, 2,3-dichlorophenyl piperazine, chloride, zlchem 392
CID PubChem 11630372
Nom IUPAC 1-(2,3-dichlorophényl)pipérazine ; chlorhydrate
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine monohydrochloride
Point de fusion 248°C to 250°C
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,DMSO and methanol.
Poids de la formule 267.59
Pourcentage de pureté ≥98%