Learn More
1-(2,3-Dichlorophényl)pipérazine monochlorhydrate, 98+ %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Ce produit est destiné à des fins médico-légales et de recherche et il sʼagit dʼun intermédiaire de lʼaripiprazol.
Solubilité
Soluble dans lʼeau, le DMSO et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine monohydrochloride |
| Point de fusion | 248°C to 250°C |
| Quantité | 100 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,DMSO and methanol. |
| Poids de la formule | 267.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |