Learn More
1-(2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-yl)éthan-1-one,97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10191072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10191072 1 g 1g
10692875 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10191072 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM05976DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 90843-31-5
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00068033
Clé InChI MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
CID PubChem 145220
Nom IUPAC 1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)ethan-1-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 97%