Learn More
1,2,3-thiadiazole-4-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10505954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10505954 5 g Flacon en verre ambré -
10019531 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10335012 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10505954 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP01373DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 27643-15-8
Formule moléculaire C3H2N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 114.122
Clé InChI JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
CID PubChem 2737271
Nom IUPAC thiadiazole-4-carbalaldéhyde
SMILES C1=C(N=NS1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 114.13
Pourcentage de pureté 97%