Learn More
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399056 250 mg 250mg
11389056 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20211.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 27643-15-8 | C3H2N2OS | 114.122 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27643-15-8
Formule moléculaire C3H2N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 114.122
Numéro MDL MFCD02180762
Clé InChI JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
CID PubChem 2737271
Nom IUPAC thiadiazole-4-carbalaldéhyde
SMILES C1=C(N=NS1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Thiadiazole-4-carboxaldehyde
Point de fusion 84°C to 86°C
Quantité 250 mg
Beilstein 113707
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 114.12
Pourcentage de pureté 98%