Learn More
1,2,3-Thiadiazole-4-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475786 5 g 5g
11465786 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20842.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4100-13-4 | C3H2N2O2S | 130.121 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants, des agents réducteurs et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4100-13-4
Formule moléculaire C3H2N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 130.121
Numéro MDL MFCD00052099
Clé InChI HJZYBDPHAHGHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid, thiadiazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole4-carboxylic acid, 1 pound not2 pound not3 thiadiazole-4-carboxylicacid
CID PubChem 351418
Nom IUPAC thiadiazole-4-acide carboxylique
SMILES C1=C(N=NS1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 227°C to 228°C
Quantité 5 g
Beilstein 113707
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 130.12
Pourcentage de pureté 97%