Learn More
1,2,3-Tri-O-acétyl-5-désoxy-bêta-D-ribofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468329 5 g 5g
15458329 1 g 1g
15420657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15468329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66818.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 62211-93-2 | C11H16O7 | 260.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62211-93-2
Formule moléculaire C11H16O7
Poids moléculaire (g/mol) 260.24
Numéro MDL MFCD08458459,MFCD08458459
Clé InChI NXEJETQVUQAKTO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,2,3-triacety1-5-deoxy-beta-d-ribofuranose
CID PubChem 70847275
Nom IUPAC 4,5-bis(acetyloxy)-2-methyloxolan-3-yl acetate
SMILES CC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose
Point de fusion 65°C to 69°C
Couleur Jaune à marron
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol
Poids de la formule 260.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre