Learn More
1,2,3-Tribromo-5-nitrobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3-Tribromo-5-nitrobenzene |
| CAS | 3460-20-6 |
| Formule moléculaire | C6H2Br3NO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3,4,5-Tribromonitrobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H2Br3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Br)c(Br)c(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 1,2,3-tribromo-5-nitrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 359.8 |
| Poids de la formule | 356.7636 |