Learn More
1,2,3-trichloropropane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386886 250 g 250g
11396886 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04312.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96-18-4 | C3H5Cl3 | 147.42 g/mol
1,2,3-Trichloropropane is used to study its reaction with OH regarding it spotential atmospheric relevance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2,3-trichloropropane sert à étudier sa réaction avec l’OH à l’égard de sa pertinence atmosphérique potentielle.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (2 g/l à 25°C).
Remarques
Précautions particulières à respecter pour la manipulation. Consultez la FDS avant l’achat. Les FDS sont disponibles en ligne à l’adresse www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-18-4
Formule moléculaire C3H5Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 147.42
Numéro MDL MFCD00000946
Clé InChI CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichlorohydrin, allyl trichloride, propane, 1,2,3-trichloro, glycerol trichlorohydrin, glyceryl trichlorohydrin, unii-3mj7qck0z0, ccris 5874, 3mj7qck0z0, dsstox_cid_1390, dsstox_rid_76132
CID PubChem 7285
ChEBI CHEBI:34036
Nom IUPAC 1,2,3-trichloropropane
SMILES ClCC(Cl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Trichloropropane
Point de fusion -14°C
Densité 1.385
Point d’ébullition 156°C to 158°C
Point d’éclair 74°C (165°F)
Indice de réfraction 1.4822
Quantité 250 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1732068
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (2g/L at 25°C).
Poids de la formule 147.43
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,3-trichloropropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3-Trichloropropane