Learn More
1,2,3-Trichloropropane-d5, CDN
Code produit 30325557
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325557 0.25 g 0.25g
30319011 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30325557 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND60440.25G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Trichloropropane d5
CAS 203578-27-2
Formule moléculaire C3 D5 Cl3
Quantité 0.25 g
Synonyme Propane-1,1,2,3,3-d5, 1,2,3-trichloro- (9 CI), 1,2,3-Trichloropropane D5
Formule InChI InChI=1 S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D
SMILES [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])Cl
Nom IUPAC 1,2,3-trichloro-1,1,2,3,3-pentadénopropane
Poids moléculaire (g/mol) 152.462
Poids de la formule 150.977 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity