Learn More
1,2,3-trifluoro-4-nitrobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487777
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11487777 5 g 5g
11497777 25 g 25g
11407787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16313.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 771-69-7 | C6H2F3NO2 | 177.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771-69-7
Formule moléculaire C6H2F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.08
Numéro MDL MFCD00041546
Clé InChI ARCACZWMYGILNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4-trifluoronitrobenzene, 2,3,4-trifluoro-1-nitrobenzene, 4-nitro-1,2,3-trifluorobenzene, trifluoronitrobenzene, benzene, 1,2,3-trifluoro-4-nitro, 2,3,4-trifluornitrobenzene, 1,2,3-trifluoro-4-nitro-benzene, 1-nitro-2,3,4-trifluorobenzene, pubchem2287, benzene, trifluoronitro
CID PubChem 69871
Nom IUPAC 1,2,3-trifluoro-4-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene
Densité 1.541
Point d’ébullition 91°C to 93°C (20 mmHg)
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.492
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2449746
Poids de la formule 177.08
Pourcentage de pureté 97%