Learn More
1,2,3-Trifluorobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409557 5 g 5g
11499547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22055.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1489-53-8 | C6H3F3 | 132.085 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1489-53-8
Formule moléculaire C6H3F3
Poids moléculaire (g/mol) 132.085
Numéro MDL MFCD00012013
Clé InChI AJKNNUJQFALRIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluorobenzene, benzene, trifluoro, benzene, 1,2,3-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-benzene, pubchem1067, 1,2,3-fluorobenzene, 1,2,3-trifluorobenze, 1,2,3-trifluorbenzen, 1,2,6-trifluorobenzene, 2,3,4-trifluorobenzene
CID PubChem 15147
Nom IUPAC 1,2,3-trifluorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Trifluorobenzene
Densité 1.28
Point d’ébullition 94°C to 95°C
Point d’éclair −3°C (26°F)
Indice de réfraction 1.422
Quantité 5 g
Numéro UN UN2387
Beilstein 1862388
Poids de la formule 132.09
Pourcentage de pureté ≥98%