Learn More
1,2,3-triméthoxybenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11421968 25 g 25g
11431968 100 g -
11441968 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14572.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 634-36-6 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
1,2,3-Trimethoxybenzene was used to study the effect of solvent on photo induced electron-transfer reactions, on condensation with 2,4-diamino-5-(hydroxymethyl)pyrimidine yields 2,4-diamino-5-(2,3,4-trimethoxybenzyl)pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On a utilisé le 1,2,3-Triméthoxybenzène pour étudier l’effet du solvant sur les réactions de transfert d’électrons photo-induites, sur la condensation avec la 2,4-Diamino-5-(hydroxyméthyl)pyrimidine, qui produit la 2,4-Diamino-5-(2,3,4-triméthoxybenzyl)pyrimidine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 634-36-6
Formule moléculaire C9H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.192
Numéro MDL MFCD00008358
Clé InChI CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylsyringol, pyrogallol trimethyl ether, trimethoxybenzene, benzene, 1,2,3-trimethoxy, tri-o-methylpyrogallol, benzene, trimethoxy, unii-mre1o894fg, 1,2,3-trimethoxy benzene, mre1o894fg, 3,4,5-trimethoxybenzene
CID PubChem 12462
ChEBI CHEBI:86529
Nom IUPAC 1,2,3-triméthoxybenzène
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Trimethoxybenzene
Point de fusion 43°C to 45°C
Densité 1.112
Point d’ébullition 241°C
Point d’éclair 112°C (233°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1910422
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté ≥98%