Learn More
1,2,3-triméthoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10605412 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10605412 100 g Flacon en verre 100g
10317770 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10605412 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160211000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 634-36-6 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 634-36-6
Formule moléculaire C9H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Numéro MDL MFCD00008358
Clé InChI CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylsyringol, pyrogallol trimethyl ether, trimethoxybenzene, benzene, 1,2,3-trimethoxy, tri-o-methylpyrogallol, benzene, trimethoxy, unii-mre1o894fg, 1,2,3-trimethoxy benzene, mre1o894fg, 3,4,5-trimethoxybenzene
CID PubChem 12462
ChEBI CHEBI:86529
Nom IUPAC 1,2,3-triméthoxybenzène
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2, 3-Trimethoxybenzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 42.0°C to 45.0°C
Couleur Beige à blanc
Densité 1.1120g/mL
Point d’ébullition 241.0°C
Point d’éclair 112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H3(OCH3)3
Quantité 100 g
Beilstein 06, 1081
Gravité spécifique 1.112
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre