Learn More
1,2,3-Triméthoxybenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3-Trimethoxybenzene |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3/h4-6H,1-3H3 |
| Poids de la formule | 168.0786 |