Learn More
1,2,4-1H-Triazole, 99,5%
Code produit 10457150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10457150 100 g Flacon en plastique 100g
10081510 5 g Flacon en verre 5g
10081520 25 g Flacon en plastique 25g
10532164 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10457150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139281000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 288-88-0 | C₂H₃N₃| 69,06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-88-0
Formule moléculaire C2H3N3
Poids moléculaire (g/mol) 69.06
Numéro MDL MFCD00005228
Clé InChI NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
CID PubChem 9257
ChEBI CHEBI:35550
Nom IUPAC 1H-1,2,4-triazole
SMILES C1=NC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2, 4-1H-Triazole
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion 119°C to 122°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 260°C
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 26, 13
Fieser 01,1188; 02,423
Merck Index 15, 9766
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1250g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,xylene,ethylacetate and,alcohol
Poids de la formule 69.06
Pourcentage de pureté 99.50%
Forme physique Poudre cristalline et flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4-1H-Triazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement