Learn More
1,2,4-1H-Triazole, 99,5%
Code produit 10532164 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10532164 500 g Flacon en plastique 500g
10081510 5 g Flacon en verre 5g
10081520 25 g Flacon en plastique 25g
10457150 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10532164 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139285000
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS : 288-88-0 | C₂H₃N₃| 69,06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-88-0
Formule moléculaire C2H3N3
Poids moléculaire (g/mol) 69.06
Numéro MDL MFCD00005228
Clé InChI NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
CID PubChem 9257
ChEBI CHEBI:35550
Nom IUPAC 1H-1,2,4-triazole
SMILES C1=NC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2, 4-1H-Triazole
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion 119°C to 122°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 260°C
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 26, 13
Fieser 01,1188; 02,423
Merck Index 15, 9766
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1250g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,xylene,ethylacetate and,alcohol
Poids de la formule 69.06
Pourcentage de pureté 99.50%
Forme physique Poudre cristalline et flocons
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement