Learn More
Acide 1,2,4,5-benzènetétracarboxylique, 96 %
Code produit 10213990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10213990 5 g Flacon en verre 5g
10040570 100 g Flacon en plastique 100g
10132370 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10213990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105310050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 89-05-4 | C₁₀H₆O₈| 254,15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-05-4
Formule moléculaire C10H6O8
Poids moléculaire (g/mol) 254.15
Numéro MDL MFCD00002471
Clé InChI CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyromellitic acid, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, usaf xr-20, 1,2,4,5-tetracarboxybenzene, unii-d9uxg2u6zu, 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid, d9uxg2u6zu, pubchem21809, acmc-20ap78, 1,4,5-tetracarboxybenzene
CID PubChem 6961
ChEBI CHEBI:45165
Nom IUPAC Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique
SMILES C1=C(C(=CC(=C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 281.0°C to 284.5°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H2(CO2H)4
Quantité 5 g
Beilstein 09, 997
Merck Index 15, 8116
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.5g/100mL water (20°C). Other solubilities: 30g/100mL water (100°C),freely soluble in alcohol
Poids de la formule 254.15
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement